Learn More
Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel, 20μg/g, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15296316 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15296316 100 mL 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15296316 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore SDFS20Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
S20μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Materiale o nome chimico Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Nota nome For Diesel Fuel Analysis
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7704-34-9, 68476-34-6
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 100.0, 0.0
Nomi componenti o analita Sulphur
Formula molecolare S
Numero MDL MFCD00085316
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [S]
Elemento Sulphur
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20μg/g
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Product intended for laboratory use only