Learn More
Sulfur Oil Standard in No. 2 Diesel Fuel, 200μg/g, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11440329 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11440329
Marca: SPEX Certiprep SDFS200Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
S200μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Nota nome For Diesel Fuel Analysis
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 544-40-1, 68476-34-6
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 99.98, 0.02
Nomi componenti o analita Sulphur
Formula molecolare C8H18S
Numero MDL MFCD00009468
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CCCCSCCCC
Elemento Sulphur
IUPAC Name 1-butylsulfanylbutane
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200μg/g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Fuels, diesel, No 2
Product intended for laboratory use only