Learn More
Sulfur Oil Standards for Diesel Fuel Analysis, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16381186 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
Dimensione della confezione:
100g
100mL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Dimensione della confezione
16381186 300 μg/g 100mL
11955094 5 μg/g 100g
11915094 10 μg/g 100g
11945094 25 μg/g 100g
16371186 50 μg/g 100mL
11965094 75 μg/g 100g
16351186 100 μg/g 100mL
15688285 200 μg/g 100mL
16341186 750 μg/g 100mL
16361186 1000 μg/g 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16381186 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore DSS8CY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.17€
    113.67€ / 100mL
    Risparmia 36.50€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
S300μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9 , 8042-47-5
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Oil Standard in Base Oil
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS min. % 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.0, 99.99
Forma fisica Solid
Concentrazione 300 μg/g
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur Oil Standard in Base OIl 20
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral Oil
Product intended for laboratory use only