Learn More
Sulfur powder, precipitated, 99.5%
Codice prodotto. 11386877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386877 2 kg 2kg
11396877 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010785.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Materiale o nome chimico Sulphur
Colore Yellow
Quantità 2 kg
Punto di combustione 248°C (478°F)
Odore Weak
Intervallo percentuale saggio 99.50%