Learn More
Sulfur, precipitated, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15601370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15601370 1 kg 1kg
15611370 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15601370 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 138031KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Puriss., precipitated, 99.5-100.5%,
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantità 1 kg
Numero UN 1350
Punto d'infiammabilità 207°C (404.6°F)
Informazioni di solubilità In accordance with carbon disulfide, 1g/5mL
Peso formulazione 32.07g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5%
Grado puriss.
Punto di combustione 450°F
Residuo dopo la combustione ≤0.2% (as SO4)
Pressione del vapore 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densità Vapor Density: 8.9 (vs air)