Learn More
Sulfur, Reagent grade, Purified by sublimation, Honeywell™
Codice prodotto. 15651980 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15651980 25 g Flacone in polietilene 25g
15671980 500 g Flacone in polietilene 500g
15661980 2 kg Flacone in polietilene 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15651980 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 21523625G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Punti di ebollizione 445°C
Materiale o nome chimico Sulfur
Punto di fusione 120°C
Nota nome Purified by sublimation
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Numero UN UN1350
Punto d'infiammabilità 207°C (404.6°F)
Peso formulazione 32.07g/mol
Grado Reagent
Punto di combustione 450°F
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densità 2.07g/cu.cm; Vapor Density: 8.9 (vs air)