Learn More
Sulfur Standard: S @ 1000 μg/g (0.100 wt%) in Isooctane, VHG™
Descrizione
Sulfur Standard: S @ 1000 μg/g (0.100 wt%) in Isooctane
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Metodi | XRF |
| Nomi componenti o analita | Sulfur |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| IUPAC Name | sulfur |
| Vedi altri risultati |