Learn More
Sulfur Standard: S @ 3000 μg/g (0.300 wt%) in Kerosene
Codice prodotto. 30322695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30322695 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322695 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSKERO3000100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
CAS 7704-34-9
Nomi componenti o analita Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare S
Concentrazione 3000 μg/g
Certificazione/Conformità ISO 17034
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinonimo Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI Formula InChI=1 S/S
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [S]
Elemento S
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix Kerosene
Industry Type Industrial QC
Molecular Weight (g/mol) 32.065
Quantità 100 mL
Peso formulazione 31.972