Learn More
Sulfur Standard: S @ 30000 μg/g (3.00 wt%) in Residual Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Nomi componenti o analita | Sulfur |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | S |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Sinonimo | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| InChI Formula | InChI=1 S/S |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | [S] |
| Vedi altri risultati |