Learn More
Sulfur Standard: S @ 5000 μg/g (0.500 wt%) in Residual Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyte or Component Names | Sulfur |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | S |
| For Use With (Equipment) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Synonym | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| InChI Formula | InChI=1 S/S |
| Solution Type | Single Solution |
| SMILES | [S] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?