Learn More
Sulfur Standard: S @ 750 μg/g (0.0750 wt%) in Kerosene, VHG™
Codice prodotto. 17923756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17923756 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923756 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSKERO750100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur Standard: S @ 750 μg/g (0.0750 wt%) in Kerosene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
CAS 7704-34-9
Metodi XRF
Nomi componenti o analita Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare S
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix Kerosene
Molecular Weight (g/mol) 32.065
Quantità 100 mL
Peso formulazione 31.972 g/mol