Learn More
Sulfur, Technical, Roll, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10549580 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10549580 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10549580 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8970/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 445°C
Punto di fusione 113°C
CAS 7704-34-9
Colore Yellow
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare S
Numero MDL MFCD00085316
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Peso formulazione 32.06g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica