Learn More
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex, 47+% active SO3
Codice prodotto. 10113104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113104 5 g Bottiglia in vetro 5g
10774745 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425850050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29584-42-7 | C3H7NO4S | 153.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29584-42-7
Formula molecolare C3H7NO4S
Molecular Weight (g/mol) 153.15
Numero MDL MFCD00043411
InChI Key AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide sulfur trioxide complex, dmf-sulfur trioxide complex, n,n-dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide dimethylformamide complex, formamide, n,n-dimethyl-, compd. with sulfur trioxide 1:1, dmf.so3, n,n-dimethylformamide, compound with sulphur trioxide, dimethyl formamide sulfur trioxide, dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide n,n-dimethylformamide complex
PubChem CID 169056
IUPAC Name N,N-dimethylformamide;sulfur trioxide
SMILES O=S(=O)=O.CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur trioxide N, N-dimethylformamide complex
Nota nome 47+% active SO3
Punto di fusione 155.0°C to 158.0°C
Colore Beige to Brown
Punto d'infiammabilità >120°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SO3·HCON(CH3)2
Quantità 5 g
Peso formulazione 153.16
Percent Purity 47+% active SO3
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.