Learn More
Sulfur trioxide pyridine complex, technical, 48-50% active SO3
Codice prodotto. 10496950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10496950 25 g Plastic bottle 25g
10376730 100 g Plastic bottle 100g
10115643 500 g Plastic bottle 500g
11986291 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10496950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132870250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26412-87-3
Formula molecolare C5H5NO3S
Molecular Weight (g/mol) 159.16
Numero MDL MFCD00012437
InChI Key UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur trioxide pyridine complex
Nota nome 48.8 to 50.3% active SO3
Punto di fusione 155.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare SO3·C5H5N
Quantità 25 g
Beilstein 20,19
Fieser 01,1127; 02,393; 03,275; 04,473; 08,391
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,hcl and hclo4,soluble in dmf
IUPAC Name pyridine;sulfur trioxide
Peso formulazione 159.16
Percent Purity 48-50% active SO3
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur trioxide pyridine complex, 48-50% active SO3
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.