Learn More
Sulfur Trioxide Triethylamine Complex, TRC
Codice prodotto. 30417788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS78945525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Trioxide Triethylamine Complex
CAS 761-01-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6H15NO3S
Quantità 25 g
Sinonimo Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex
InChI Formula InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
SMILES CCN(CC)CC.O=S(=O)=O
IUPAC Name N,N-diethylethanamine;sulfur trioxide
Molecular Weight (g/mol) 181.25
Peso formulazione 181.0773
Percent Purity >95