Learn More
Sulfur trioxide trimethylamine complex, 95%
Codice prodotto. 10687124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10687124 100 g Bottiglia in vetro 100g
10055823 25 g Bottiglia in vetro 25g
10484765 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10687124 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159351000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3162-58-1
Formula molecolare C3H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 139.17
Numero MDL MFCD00012421
InChI Key DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
PubChem CID 222852
IUPAC Name N,N-dimethylmethanamine;sulfur trioxide
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur trioxide trimethylamine complex
Punto di fusione 232.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3N·SO3
Quantità 100 g
Fieser 01,1128; 08,466
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water, ethanol
Peso formulazione 139.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur trioxide trimethylamine complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.