Learn More
Acido solforico, 0.01M
Codice prodotto. 10254052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 l
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10254052 1 l 1L
11903293 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10254052 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.2610.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Aspetto Incolore
pH < 2
Composizione Acido solforico 0.01 mol/l
Concentrazione 0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C)
Densità 1 g/ml
Odore Inodore
Quantità 1 l
Forma fisica Liquido
Informazioni di solubilità Solubile in acqua