Learn More
Acido solforico, 0.02M
Codice prodotto. 10602913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 l
Imballaggio:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10602913 1 l Polyethylene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10602913 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.2652.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ideal for titration and TMAR TA-TAC determination. Sulfuric Acid, 0.02M, Chem-Lab is a solution of 1.962g H2SO4 per liter of water for use in laboratory applications.
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Specifica
pH < 2
Colore Colorless
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composizione Acido solforico 0.02 mol/l
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 1.962 g H2SO4/l H2O = 0.04 N (±0.00008/20°C)
Densità 1 g/ml
Odore Inodore
Imballaggio Polyethylene
Normalità 0.04N (±0.00008, 20°C)
Quantità 1 l
Formula molecolare H2O4S
Viscosità 1 cSt
Forma fisica Liquido
Numero MDL MFCD00064589
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informazioni di solubilità Solubile in acqua
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.08g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido solforico 0.02 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.