Learn More
Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution
Codice prodotto. 10473055 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic jerrycan
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473055 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
10183550 1 L Plastic Bottle 1L
13458328 25 L Plastic jerrycan 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10473055 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124230025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    89.30€ / 2.5L
    Risparmia 2.70€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Colorless
Nota nome 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100.0°C
Concentrazione 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Densità 1.3g/mL
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 2.5 L
Formula molecolare H2O4S
Formula lineare H2SO4
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Indice di Merck 15, 9104
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.07
Grado Pure