missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfuric Acid, 10% vol. Solution, Chem-Lab

Codice prodotto. 11968444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
Imballaggio:
PE
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11968444 10 L PE 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11968444 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.2612.9010

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.

For laboratory use

Specifica

Materiale o nome chimico Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Concentrazione 185g H2SO4 / 1L H2O
Densità 1.11g/mL
Imballaggio PE
Quantità 10 L
Formula molecolare H2O4S
Numero MDL MFCD00064589
Numero UN UN2796
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.08g/mol
Percent Purity 10% (volume)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulphuric acid 10 vol. % solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.