Learn More
Sulfuric Acid, 1M, Chem-Lab
Codice prodotto. 11963004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11963004 1 L Polyethylene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11963004 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL0526581000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ideal for titrations and TMAR silicon determinations. Sulfuric Acid, 1M, Chem-Lab is a dilute solution of 98.08g H2SO4 per liter of water for use in volumetric analysis and other laboratory applications.
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Specifica
pH <2
Colore Colorless
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composizione 98.08g H2SO4 per 1L H2O
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 1mol/L
Densità 1.08g/mL
Odore Odorless
Imballaggio Polyethylene
Normalità 2N (±0.004, 20°C)
Quantità 1 L
Formula molecolare H2O4S
Viscosità 1.14 cSt
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informazioni di solubilità Soluble in Water
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.08g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido solforico 1 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid