Learn More
Sulfuric Acid, 20%, Chem Lab™
Codice prodotto. 11979252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11979252 5 L 5L
11969252 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11979252 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.2624.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    35.60€ / 5L
    Risparmia 36.40€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Aspetto Colorless
pH <1
Composizione Sulfuric acid 20 vol. % solution
Concentrazione 368g H2SO4/l H2O
Densità 1.22g/mL
Odore Odorless
Quantità 5 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in Water
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulphuric acid 20 vol. % solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid