Learn More
Sulfuric acid, 5% v/v aq. soln.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfuric acid |
| CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
| Concentrazione | 5% w/v aq. soln. |
| Formula molecolare | H2O4S |
| Numero MDL | MFCD00064589 |
| Numero UN | UN2796 |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Sinonimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| InChI Key | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sulphuric acid, 5% v/v aqueous solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid