Learn More
Sulfuric Acid, 7.5M, Chem Lab™
Codice prodotto. 15107542
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15107542
Marca: Chem-Lab CL05.2644.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Aspetto Colorless
pH <1
Composizione Sulfuric acid 7.5 mol/L
Concentrazione 735.6g H2SO4/l H2O = 15 N (±0.03/20°C)
Densità 1.42g/mL
Odore Odorless
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in Water