Learn More
Sulfuric Acid 95-98% d=1.83, Primar Plus™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10620714 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10620714 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
10466463 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
10707263 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10620714 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/9231/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.53€
    49.60€ / 500mL
    Risparmia 4.93€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric Acid 95-98% d=1.83, Primar Plus™, for Trace Metal Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione 10°C
Punti di ebollizione 290°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Pressione del vapore 1mmHg 146
Quantità 500 mL
Viscosità 21mPa at 25°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 98.07g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.