Learn More
Sulfuric Acid, 98%, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Specifica
| Aspetto | Colorless |
| pH | <1 |
| Composizione | Sulfuric acid 98% a.r |
| Concentrazione | 97+% H2SO4 |
| Densità | 1.84g/mL |
| Odore | Odorless |
| Residuo dopo la combustione | <2ppm |
| Quantità | 2.5 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido solforico 98% p.a.
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid