Learn More
Sulfuric Acid, ACS Reagent, 95.0 to 98.0%, Solstice
Codice prodotto. 15632780 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
4L
500mL
pezzi 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632780 1 L Plastic Bottle 1L
15622780 100 mL Glass Bottle 100mL
15662780 4 x 100 mL Glass Bottle pezzi 4
15692780 500 mL Glass Bottle 500mL
15682780 500 mL Plastic Bottle 500mL
15642780 1 L Glass Bottle 1L
15652780 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15628350 4 L Plastic Bottle 4L
15672780 4 x 4 L Plastic Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15632780 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2581051L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.03€
    62.75€ / 1L
    Risparmia 6.28€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
ACS Reagent, 95.0-98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid
Densità 1.840g/mL at 25°C
Imballaggio Plastic Bottle
Residuo dopo la combustione ≤5ppm
Pressione del vapore 1mmHg (146°C)
Quantità 1 L
Formula lineare H2SO4
Numero UN 1830
Beilstein 2037554
Peso formulazione 98.08g/mol
Percent Purity 95 to 98%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid