Learn More
Sulfuric acid, ACS reagent, 95% solution in water
Codice prodotto. 10391313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
HDPE Bottles
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10391313 500 mL Plastic bottle 500mL
10351741 500 mL Glass Bottle 500mL
10015910 2.5 L HDPE Bottles 2.50L
10536933 2.5 L Plastic bottle 2.50L
11914091 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10391313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424525001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    32.50€ / 500mL
    Risparmia 2.65€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Punto di fusione 10.0°C
Punti di ebollizione 290.0°C
Densità 1.8300g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 1ppm max.
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.83
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare H2SO4
Quantità 500 mL
Viscosità 21 mPa.s (25°C)
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Forma fisica Liquid Free From Suspended or Insoluble Matter
Indice di Merck 15, 9104
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Peso formulazione 98.08
Percent Purity 95.0 to 98.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.