Learn More
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water
Codice prodotto. 10322963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10322963 2.5 L Plastic bottle 2.50L
10624792 500 mL Glass Bottle 500mL
10699824 500 mL Plastic bottle 500mL
10244790 1 L Bottiglia in vetro 1L
10765663 1 L Plastic bottle 1L
10011240 2.5 L Glass Bottle 2.50L
11904091 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10322963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124640026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    94.50€ / 2.5L
    Risparmia 8.50€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Punto di fusione 10.0°C
Colore Colorless
Densità 1.8300g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Residuo della combustione 0.0005% max.
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2SO4
Quantità 2.5 L
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Indice di Merck 15,9104
Gravità specifica 1.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosità 21 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 98.08
Percent Purity 95 to 97%
Grado Analisi
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.