Learn More
Sulfuric Acid-d2 (96% w/w in D2O), CDN
Codice prodotto. 30313309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313309 Fornitore CDN N. del fornitore CDND003950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dideuterio sulfate
CAS 13813-19-9
Solvente o matrice D2O
Formula molecolare 2H2 O4 S
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1 S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
SMILES [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H]
IUPAC Name dideuterio sulfate
Molecular Weight (g/mol) 100.091
Peso formulazione 99.98 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 96 %