Learn More
Sulfuric acid, extra pure, fuming, 20-30% free SO3
Codice prodotto. 10679453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10679453 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10617761 25 g Glass bottle 25g
10157850 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10679453 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419970025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    1289.00€ / 2.5kg
    Risparmia 106.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 8014-95-7 | H2O7S2 | 178.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8014-95-7 , 7446-11-9
Formula molecolare H2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 178.13
Numero MDL MFCD00137792
InChI Key HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Brown to Colorless
Punto di fusione 2.0°C
Punti di ebollizione 138.0°C
Densità 1.9200g/mL
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.01% max.
Gravità specifica 1.92
Quantità 2.5 kg
Formula lineare H2SO4·SO3
Forma fisica Liquid
Indice di Merck 15, 9104
Sinonimo 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-o-tolyl-benzenesulfonamide, 4-bromobenzenesulfon-o-toluide, 4-bromo-2'-methylbenzenesulfonanilide, 4-bromo-n-o-tolyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide #
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol
IUPAC Name 4-bromo-N-(2-methylphenyl)benzenesulfonamide
PubChem CID 571910
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 20 to 30% (free SO3)
Grado Ultrapuro
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.