Learn More
Sulfuric Acid, fuming, 20% free SO3 basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15655520 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15655520 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15655520 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 435597500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 20% free SO3 basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Concentrazione 20% free SO3 basis
Densità 1.925g/mL at 25°C
Pressione del vapore 2 mmHg (25°C)
Quantità 500 g
Formula molecolare H2O7S2
Formula lineare H2SO4 · (SO3)x
Numero MDL MFCD00137792
Numero UN UN1831-class
Beilstein 2037554
Sinonimo oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI Key HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC Name sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Peso formulazione 98.08g/mol