Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfuric acid, fuming |
| CAS | 8014-95-7 |
| Concentrazione | 28 to 32.0% (free SO3 basis (with NaOH), 30% free SO3 basis) |
| Densità | 1.925g/mL at 25°C |
| Pressione del vapore | 2 mmHg (25°C) |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | H2O7S2 |
| Formula lineare | H2SO4 · (SO3)x |
| Numero MDL | MFCD00137792 |
| Numero UN | UN1831-class |
| Vedi altri risultati |