Learn More
Sulfuric Acid, Fuming, puriss. p.a., Solstice
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfuric Acid, Fuming |
| Nota nome | 20% SO3 |
| CAS | 8014-95-7 |
| Densità | 1.925g/mL at 25°C, 1.90g/mL at 20°C |
| Residuo dopo la combustione | ≤0.01% |
| Pressione del vapore | 2mmHg (25°C) |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | H2O7S2 |
| Formula lineare | H2SO4 · (SO3)x |
| Numero MDL | MFCD00137792 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid, fuming
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Oleum