Learn More
Sulfuric Acid Min 90% d=1.83, SLR, Extra Pure, for Milk Testing, (Gerber Test), Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, electrolyte acid, dipping acid, dihydrogen sulfate, acide sulfurique, acidum sulfuricum, battery acid, sulphuric acid, mattling acid, oil of vitriol, vitriol brown oil, 2.5 L, 290 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid
Specifica
Specifica
| pH | 1 |
| Colore | Colorless |
| Punto di fusione | 10°C |
| Punti di ebollizione | 290°C |
| Imballaggio | HDPE Plastic Bottle |
| Pressione del vapore | 1mmHg 146 |
| Quantità | 2.5 L |
| Viscosità | 21mPa at 25°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Sinonimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.