missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfuric Acid Min 95% d=1.83, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 15672179 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15672179 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
10294300 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
12656777 1 L Plastic Coated Glass bottle 1L
10325960 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
10408463 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10335960 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15672179 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/9240/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.85€
    35.90€ / 1L
    Risparmia 3.95€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

H2O4S, numero CAS 7664-93-9, acido elettrolitico, acido solforico, acido per batterie, diidrogeno solfato, acido solforico, vetriolo, acide sulfurique, acido solforico, olio di vetriolo marrone, acido per immersione, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acido solforico

Kemiska identifierare

CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O

Specifikationer

pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione 10°C
Punti di ebollizione 290°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 1mmHg 146
Quantità 1 L
Viscosità 21mPa at 25°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 98.07g/mol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.