Learn More
Sulfuric Acid Min 95% d=1.83, SLR, Extra Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10667422 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667422 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
10754001 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
12636777 5 L Flacone in plastica HDPE 5L
11492944 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10667422 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/9160/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.60€
    56.80€ / 2.5L
    Risparmia 11.80€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione 10°C
Punti di ebollizione 290°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 1mmHg 146
Quantità 2.5 L
Viscosità 21mPa at 25°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 98.07g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid