Learn More
Sulfuric Acid Min 95% d=1.83, SLR, Extra Pure, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Specifica
Specifica
| pH | 1 |
| Colore | Colorless |
| Punto di fusione | 10°C |
| Punti di ebollizione | 290°C |
| Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
| Pressione del vapore | 1mmHg 146 |
| Quantità | 5 L |
| Viscosità | 21mPa at 25°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Peso formulazione | 98.07g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.