Learn More
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11944091 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
FEP Bottle
Dimensione della confezione:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944091 500 mL FEP Bottle 500mL
11934091 250 mL FEP Bottle 250mL
11924091 1 L FEP Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11944091 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A468500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
  • Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
  • Ideal for analysis by ICP-MS and high-resolution ICP-MS.
  • Evaluated for 65 metals at low-level ppt concentrations.
  • Manufactured, purified, and packaged in a Class 1000 clean room.
  • Packaged in specially cleaned Teflon FEP for PFA bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
  • Three year shelf life from time of manufacture available on COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid
pH 0.3
Colore Colorless to Brown
Punto di fusione 10°C
Punti di ebollizione 290°C
Densità 1.84g/cm³
Imballaggio FEP Bottle
Pressione del vapore <0.001 mmHg at 20°C
Certificato di analisi Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Numero UN 1830
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Indice di Merck 15, 9104
Peso formulazione 98.07
Grado OPTIMA