Learn More
Sulfuric acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, 95.0-97.0%, Honeywell Burdick & Jackson™
Catalog Number 16646163
Click to view available options
185 L
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Colorless
CAS 7664-93-9
Punto di fusione -14°C to -10°C
Punti di ebollizione 310°C (1,013 hPa)
CAS min. % 0.03
CAS max % 0.05
Densità 1.840 g/cm3 (20°C)
CAS Min % 0.03
Quantità 185 L
Formula molecolare H2O4S
Numero MDL MFCD00064589
Beilstein 2037554
Sinonimo Sulfuric acid solution
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Grado ACS