Learn More
Sulfuric acid, Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%, Solstice
Codice prodotto. 15653110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
50kg
5L
pezzi 4
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15653110 1 L Plastic Bottle 1L
15663110 1 L Glass Bottle 1L
15683110 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15673110 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15633120 5 L Plastic Bottle 5L
15643120 6 x 1 L Plastic Bottle pezzi 6
15603120 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
15693110 4 x 2.5 L Plastic Bottle pezzi 4
15613120 4 x 5 L Plastic Bottle pezzi 4
15623120 50 kg Metal Drum 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15653110 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 307431L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    13.14€ / 1L
    Risparmia 43.86€
    76% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densità 1.840g/mL at 25°C
Imballaggio Plastic Bottle
Residuo dopo la combustione ≤5ppm
Pressione del vapore 1mmHg (146°C)
Quantità 1 L
Formula lineare H2SO4
Numero UN 1830
Beilstein 2037554
Peso formulazione 98.08g/mol
Percent Purity 95 to 97%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid