Learn More
Sulfuric acid, Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%, Solstice
Codice prodotto. 15663110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
50kg
5L
pezzi 4
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15663110 1 L Glass Bottle 1L
15653110 1 L Plastic Bottle 1L
15683110 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15673110 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15633120 5 L Plastic Bottle 5L
15643120 6 x 1 L Plastic Bottle pezzi 6
15603120 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
15693110 4 x 2.5 L Plastic Bottle pezzi 4
15613120 4 x 5 L Plastic Bottle pezzi 4
15623120 50 kg Metal Drum 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15663110 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 307431LGL
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densità 1.840g/mL at 25°C
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo la combustione ≤5ppm
Pressione del vapore 1mmHg (146°C)
Quantità 1 L
Formula lineare H2SO4
Numero UN 1830
Beilstein 2037554
Peso formulazione 98.08g/mol
Percent Purity 95 to 97%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.