Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Sulfuric Acid Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
| Pressione del vapore | 1mmHg at 20°C |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |