Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution, Ready to Use, for Volumetric Analysis, meets analytical spec of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastic container
Descrizione
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Specifica
pH | 1.5 |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | Plastic container |
Pressione del vapore | 1mmHg at 20°C |
Quantità | 25 L |
Forma fisica | Liquid |