Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution, Ready to Use, for Volumetric Analysis, meets analytical spec of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10418030 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10418030 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
10529000 10 L Bag in box 10L
12688635 25 L Plastic container 25L
10734761 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10418030 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/8430/17
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH 1.5
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 1mmHg at 20°C
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid