Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution, Ready to Use, for Volumetric Analysis, meets analytical spec of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10529000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10529000 10 L Bag in box 10L
10418030 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
12688635 25 L Plastic container 25L
10734761 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10529000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/8430/24
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH 1.5
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Bag in box
Pressione del vapore 1mmHg at 20°C
Quantità 10 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid