Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution, Ready to Use, for Volumetric Analysis, meets analytical spec of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10734761 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10734761 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
10418030 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
10529000 10 L Bag in box 10L
12688635 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10734761 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/8430/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    30.20€ / 1L
    Risparmia 2.95€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 1.5
Colore Colorless
CAS 7664-93-9
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 1mmHg at 20°C
Quantità 1 L
Formula molecolare H2O4S
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid