Learn More
Sulfuric Acid Solution, volumetric, 0.25 M H2SO4 (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric Acid Solution |
Nota nome | Volumetric, 0.25M H2SO4 (0.5N) |
Punti di ebollizione | >100°C |
Densità | 1.01g/mL at 25°C |
Imballaggio | Poly Bottle |
Quantità | 500 mL |
Formula lineare | H2SO4 |
Numero UN | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Peso formulazione | 98.08g/mol |