Learn More
Sulfurous acid, ACS, 6.0% SO{2} min
Descrizione
Sulfurous acid is used as a reducing agent, bleaching agent and disinfectant. It is utilized for bleaching of moistened wool, straw for hats, and other materials injured by chlorine. It finds application as a disinfectant as well as used externally for its parasiticidal effect in various skin diseases. Its derivative viz. sulfites are included in antiseptics, antifermentatives, and antizymotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Aspetto | Colourless liquid |
| Materiale o nome chimico | Sulfurous acid |
| Nota nome | 6.0% SO2 min. |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.03 g/cm3 at 20°C |
| Odore | Pungent |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sulphurous acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous acid
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.