Learn More
Sulfuryl chloride, 97%
Codice prodotto. 15472997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472997 250 g 250g
15482997 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15472997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089411.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
Sulfuryl chloride is used as a chlorinating, sulfonating and chlorosulfonating agent. It is also used as a source of chlorine and acts as a reagent in the conversion of C-hydrogen to C-chlorine adjacent to activating substituent namely carbonyls and sulfoxides. As a chlorinating agent, it is involved in the chlorination of substrates like alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, tetrahydrofuran and epoxides. It finds application in the conversion of thiols or disulfides into their corresponding sulfenyl chlorides. It plays a vital role to treat wool to prevent shrinkage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-25-5
Formula molecolare Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 134.96
Numero MDL MFCD00011451
InChI Key YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC Name sulfuryl dichloride
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 69°C
Materiale o nome chimico Sulfuryl chloride
Punto di fusione °C to 54°C
Forma fisica Liquid
Quantità 250 g
Indice di rifrazione 1.4437
Sensibilità Moisture sensitive
Intervallo percentuale saggio 97%
Densità 1.68 g/mL
Informazioni di solubilità Miscible with benzene,toluene,chloroform,ether,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Peso formulazione 134.96
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuryl chloride